Merck
GF14581694
Aluminiumoxid
sphere, 7.5 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
AL606863
Größe auswählen
1 EA
CHF 205.00
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 205.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 145-816-94
Durchmesser
7.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)