Merck
GF13748148
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
1000mm tube, 10.0mm outside diameter, 2.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FE227800
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 137-481-48
L × Dicke
100 mm × 2.0 mm
AD × ID
10.0 mm × 6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)