Merck
GF13395135
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 1000 m, temper annealed
Synonym(e):
NI055113
Größe auswählen
1 EA
CHF 300.00
CHF 300.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 300.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 300.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 133-951-35
Länge
1000 m
Durchmesser
0.045 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)