Merck
15014
Sigma-Aldrich
Ethanolamin
≥99%
Synonym(e):
2-Amino-ethanol, 2-Aminoethylalkohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamin
Größe auswählen
25 ML
CHF 46.70
100 ML
CHF 63.60
1 L
CHF 71.20
2.5 L
CHF 150.00
25 KG
Anfragen
190 KG
Anfragen
CHF 46.70
Voraussichtliches Versanddatum06. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 46.70
100 ML
CHF 63.60
1 L
CHF 71.20
2.5 L
CHF 150.00
25 KG
Anfragen
190 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.08
Beilstein:
505944
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 46.70
Voraussichtliches Versanddatum06. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1436 °F
Expl.-Gr.
17 %
Verunreinigungen
≤0.5% water (Karl Fischer)
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤10 mg/kg
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChIKey
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Katalytische Leistung und saure Analyse der ionischen Chloraluminat-Flüssigkeit: Untersucht die Wirkung von Ethanolamin auf die katalytischen Eigenschaften ionischer Flüssigkeiten bei der Ölsynthese (Hu et al., 2024).
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer 15014-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 15014-2.5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J E Vance
Biochimica et biophysica acta, 1045(2), 128-134 (1990-07-16)
Monolayer cultures of rat hepatocytes have been examined for their ability to secrete ethanolamine plasmalogen as a component of nascent lipoproteins. In culture medium from these cells, ethanolamine plasmalogen comprises approx. 20-30% of total ethanolamine glycerophospholipids when measured either as
H Perschak et al.
Human neurobiology, 6(3), 191-194 (1987-01-01)
Concentrations of putative neuroactive substances glutamate, aspartate, gamma-aminobutyric acid, glycine, proline and ethanolamine were determined in ventricular cerebrospinal fluid collected in patients suffering from Parkinson's disease, pain syndromes or cerebellar tremor. Values are similar to those given in the literature
Ye-Jin Hwang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(31), 4578-4584 (2015-07-03)
By controlling the polymer/polymer blend self-organization rate, all-polymer solar cells composed of a high-mobility, crystalline, naphthalene diimide-selenophene copolymer acceptor and a benzodithiophene-thieno[3,4-b]thiophene copolymer donor are achieved with a record 7.7% power conversion efficiency and a record short-circuit current density (18.8
Danielle A Garsin
Nature reviews. Microbiology, 8(4), 290-295 (2010-03-18)
Ethanolamine is a compound that can be readily derived from cell membranes and that some bacteria can use as a source of carbon and/or nitrogen. The complex biology and chemistry of this process has been under investigation since the 1970s
Gabriel da Silva
The journal of physical chemistry. A, 116(45), 10980-10986 (2012-09-22)
The alkanolamine 2-aminoethanol (NH(2)CH(2)CH(2)OH), otherwise known as monoethanolamine (MEA), is a widely used solvent for carbon capture, yet relatively little is known about its atmospheric chemistry. The hydroxyl radical initiated oxidation of MEA is thought to predominantly form the α-aminoalkyl
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf