T1135
TERGITOL™
MIN FOAM 1x
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Mol-Gew.
640 g/mol
CMC
34 ppm
Übergangstemp.
cloud point 40 °C
HLB
12.6
SMILES String
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChIKey
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - open cup - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
200 °C - open cup - (External MSDS)