Merck
GF10928752
Kupfer
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8%
Synonym(e):
CU006022
Größe auswählen
1 EA
CHF 308.00
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 308.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141711
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.8%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 109-287-52
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
5 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Kupfer powder, max. particle size 50 micron, weight 1000 g, purity 99%
GF52483664
Kupfer
Kupfer powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF61543223
Kupfer
Kupfer powder, max. particle size 800 micron, weight 5 g, high purity 99.99+%
GF18255214
Kupfer
Kupfer powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41668544
Kupfer