Merck
GF08248978
Polypropylene
(PP), granule, 3 mm nominal granule size, weight 5 kg, condition block copolymer
Synonym(e):
PP306320
Größe auswählen
1 EA
CHF 586.00
CHF 586.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 586.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 586.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 082-489-78
Gewicht
5 kg
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)