Merck
GF01552395
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fiber, tex number 3.3, L 100 m, filament diameter 0.014mm
Synonym(e):
ES305710
Größe auswählen
1 EA
CHF 166.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 166.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 015-523-95
Länge
100 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)