Merck
05-665-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-aktives-β-Catenin-Antikörper, Klon 8E7, Alexa Fluor 488
clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Catenin beta-1, Beta-catenin, Active-β-Catenin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8E7, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
–Catenin-beta-1 (UniProt P35222, auch als Beta-Catenin bekannt) wird bei Menschen vom CRNNB1-Gen (auch als CTNNB, MRD19 bekannt) (ORF OK/SW-cl.35, PRO2286; Gen-ID 1499) kodiert. Beta-Catenin ist ein multifunktionelles Protein, das an der Regulierung der Zelle-an-Zelle-Anhaftung und der Steuerung des Wnt-Signalwegs beteiligt ist. Beta-Catenin enthält in seiner zentralen Region 12 Armadillo-Repeats, die seine Wechselwirkung mit verschiedenen Proteinen vermittelt, einschließlich Axin, Adenomatous Polypsis Coli (APC) und Transkriptionsfaktoren der T-Zell-Faktor(TCF)-Familie. Die C-terminale Domäne (CTD) von Beta-Catenin ist an transkriptionellen Funktionen beteiligt, während die N-terminale Domäne (NTD) mehrere Stellen mit posttranslationalen Modifikationen (Ubiquitinierung, Acetylierung und Phosphorylierung) umfasst, einschließlich Ser33/Ser37/Thr41-Reste, die wichtig für die Stabilitätsregulierung von Beta-Catenin sind. Beim Fehlen der Wnt-Signalwegaktivierung wird Beta-Catenin im Zytoplasma in einem “Zerstörungskomplex” mit Axin, APC und GSK3beta gehalten, wo es als Folge der konstanten Phosphorylierung durch GSK3beta konstitutiv für den proteasomalen Abbau bestimmt ist. Die Aktivierung des Wnt-Signalwegs führt zur Stabilisierung und Zellkerntranslokation von Beta-Catenin, was zur Transkription der Zielgene von Beta-Catenin führt. Neben GSK3beta phosphoryliert auch PKCalpha die Ser33/37/Thr41-Reste von Beta-Catenin und Beta-Catenin-Ser45 ist eine bekannte Phosphorylierungsstelle für CK1alpha. Außerdem regulieren HDAC6 und p300/CBP-assoziierter Faktor (PCAF) die Lys49-Acetylierung von Beta-Catenin.
Spezifität
Das Antikörper-Epitop bleibt beim Zebrafisch zu 100 % erhalten.
Erkennt die aktive Form von β-Catenin, die an Ser37 oder Thr41 dephosphoryliert ist.
Immunogen
Epitop: Das Epitop entspricht den Aminosäureresten 36–44 (HSGATTTAP) von humanem β-Catenin.
Fusionsprotein, das den Resten 1–100 von humanem β-Catenin mit einem C-terminalen Histidin-Tag entspricht.
Anwendung
Der Anti-aktives-β-Catenin-Antikörper Klon 8E7, Alexa Fluor 488, ist zur Verwendung in Immunzytochemie, Durchflusszytometrie und Immunhistochemie für den Nachweis von aktivem β-Catenin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies aktives β-Catenin in A431-Zellen nach.
Durchflusszytometrie-Analyse: 0,1 µg dieses Antikörpers aus einer repräsentativen Charge wies aktives β-Catenin in 1x10E6 A431-Zellen und HeLa-Zellen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies aktives β-Catenin in humanem Darm- und Kolorektal-Adenokarzinomgewebe nach.
Die nichtkonjugierte Version (Katalognr. 05-665) funktioniert in WB, FC, ICC, IHC und IH(P).
Qualität
Mittels Immunzytochemie in HeLa-Zellen beurteilt.
Analyse mittels Immunzytochemie: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies aktives β-Catenin in HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~85 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigter Maus-Konjugant-Antikörper in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable