Merck
GF07288533
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
2m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI295140
Größe auswählen
1 EA
CHF 408.00
CHF 408.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 408.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 408.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 072-885-33
L × Durchm.
2 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)