Merck
GF27848054
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size, pellets
Synonym(e):
NI296101
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
pellets
Hersteller/Markenname
Goodfellow 278-480-54
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
5 mm