G2354
α-D(+)-Glucosepentaacetat
99%
Synonym(e):
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glucopyranose
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D ≥+98°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
109-111 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
InChIKey
LPTITAGPBXDDGR-LJIZCISZSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable