Merck
F14203
Sigma-Aldrich
4-Fluorphenylhydrazin -hydrochlorid
97%
Größe auswählen
10 G
CHF 68.40
50 G
CHF 273.00
CHF 68.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 68.40
50 G
CHF 273.00
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4NHNH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.59
Beilstein:
3627721
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 68.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
Cl.NNc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
InChIKey
FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)