Wichtige Dokumente
156388
Pentafluorphenylhydrazin
97%
Synonym(e):
(Perfluorphenyl)-hydrazin, NSC 88334, PFPH
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydrazine
SMILES String
NNc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-1-2(8)4(10)6(13-12)5(11)3(1)9/h13H,12H2
InChIKey
BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?