Merck
F12006
Sigma-Aldrich
2-Fluor-5-Nitrotoluol
99%
Größe auswählen
10 G
CHF 18.90
CHF 18.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 18.90
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 18.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
99-100 °C/13 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChIKey
XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)