Merck
222704
Sigma-Aldrich
2-Fluor-4-nitro-toluol
98%
Größe auswählen
25 G
CHF 117.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 117.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.13
Beilstein:
2250156
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
65-68 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-35 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitro
SMILES String
Cc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChIKey
WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Fluoro-4-nitrotoluene was used in the synthesis of 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid[1].
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
359. Preparation of some fluoronitro-and aminofluoro-benzoic acids, and of fluoronitro-benzenes,-toluenes, and-xylenes.
Journal of the Chemical Society, 1925-1927 (1963)