Merck
E2269
Sigma-Aldrich
Natrium-1,2-Ethandisulfonat
≥98%
Synonym(e):
1,2-Ethandisulfonsäure Dinatriumsalz, Dinatrium-1,2-ethandisulfonat
About This Item
Lineare Formel:
NaO3SCH2CH2SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.16
Beilstein:
3920126
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98%
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Verbindung für die Herstellung von "Edisylat"-Salzen
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)