Merck
665797
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3,3-Trifluor-1,2-Epoxypropan
97%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Trifluormethyloxiran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3F3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D <1.300
bp
25-32 °C
Dichte
1.294 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
fluoro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)(F)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H3F3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2/t2-/m0/s1
InChIKey
AQZRARFZZMGLHL-REOHCLBHSA-N
Anwendung
Precursor to a trifluoromethyl chiral auxiliary which promotes a highly diastereoselective Simmons-Smith cyclopropanation.[1]
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F
Flammpunkt (°C)
-26 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1157-1157 (2006)