Wichtige Dokumente
126136
Methylmalonsäure-diethylester
99%
Synonym(e):
Diethyl-methylmalonat
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
78-80 °C/10 mmHg
Dichte
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?