Merck
DWK241707207
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (4,000 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 45/40
Synonym(e):
241707207
Größe auswählen
1 EACH
CHF 150.00
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
CHF 150.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass flask
round bottom
Verbindung
joint: ST/NS neck45/40
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 241707207
Kolbenkapazität
(4,000 mL)
Allgemeine Beschreibung
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)