Merck
DWK177105
Wheaton® Ampule Snapper, Disposable, 1 And 2 Ml
Synonym(e):
177105
Größe auswählen
144 EACH
CHF 32.40
CHF 32.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
144 EACH
CHF 32.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.17
CHF 32.40
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
disposable
Verpackung
pkg of 144 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 177105
capacity × capacity
1 mL × 2 mL
Anwendung
Snaps Ampules
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Protects against glass splinters
  • Prevents cross-contamination
  • For Ampule size 1 and 2mL
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)