Merck
156817
Sigma-Aldrich
Diethyldiethylmalonat
98%
Synonym(e):
3,3-Pentandicarbonsäure-diethylester
Größe auswählen
25 G
CHF 69.40
CHF 69.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 69.40
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2C(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 69.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)