Wichtige Dokumente
D85403
Diethylacetylsuccinat
95%
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
180-183 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-14-9(12)6-8(7(3)11)10(13)15-5-2/h8H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?