Fortfahren mit
C8136
Chloranilsäure
≥98%
Synonym(e):
2,5-Dichlor-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadien-1,4-dion, 2,5-Dichlor-3,6-dihydroxy-p-benzochinon, NSC 6108, NSC 97383
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 52.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-780-7
Beilstein/REAXYS Number:
1875040
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 52.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
InChI key
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Acting as a proton donor in reactions studying dimensionality control
  • Synthesis of dimethylbipyridyl complexes
  • Synthesis of (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene for preparation of neutral altitudinal rotor-shaped dirhenium metallacycles
  • Charge-transfer reactions with metoprolol tartrate
  • Salt formation with organic bases
  • Synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6040033988PHL89808
Clopidol VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33988
Clopidol
Theobromin phyproof® Reference Substance
PHL89808
Theobromin
description
≥98%
description
98%
description
VETRANAL®, analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98%
assay
98%
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
mp
≥300 °C (lit.)
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
345-350 °C
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)