Wichtige Dokumente
D41600
5,7-Dibrom-8-hydroxychinolin
98%
Synonym(e):
5,7-Dibrom-8-chinolinol, Bromoxin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
198-200 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChIKey
ZDASUJMDVPTNTF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?