DCAS9P300
Sigma CRISPR dCas9-p300 Activator Expression Plasmid
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 50 μL
Konzentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Anwendung(en)
CRISPR
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Functional Genomics/Target ValidationEpigenetic Modification
- Transcriptional Activation
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The Sigma CRISPR dCas9p300 plasmid co-expresses p300-HAT and GFP, to easily monitor delivery and expression in your target cell type (figure 1)gRNAs can successfully direct nuclease-deficient Cas9 (dCas9) fused to p300 HAT catalytic domain to increase levels of histone acetylation and endogenous gene expressionThe dCas9-p300 histone acetylation approach represents a distinct mechanism of action relative to dCas9-VP64 or other similar gene activation motifs
Komponenten
Verlinkung
Click here for more information on dcas9-p300 Gene Activator Expression Plasmid.
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Sigma has developed a gene activation system based on a fusion of dCas9 to the catalytic histone acetyltransferase (HAT) core domain of the human E1A-associated protein p300.
Verwandter Inhalt
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ist der führende Anbieter von Technologien für die Geneditierung und Genstummschaltung wie CRISPR, Cas9, Single Guide-RNA (sgRNA) und Zinkfingernuklease (ZFN).