Merck
D209317
Sigma-Aldrich
Diphenylmethan
99%
Synonym(e):
Benzylbenzol, Methylendibenzol
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.23
Beilstein:
1904982
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
99%
Dampfdichte
5.79 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 77 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
905 °F
Brechungsindex
n20/D 1.577 (lit.)
bp
264 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-24 °C (lit.)
Dichte
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChIKey
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diphenylmethan ist eine aromatische Verbindung, die als wichtiger Baustein bei der Synthese von Elastasehemmern verwendet wird.
Anwendung
  • Diphenylmethan wird häufig bei der Synthese von Luminogenen für die Aggregations-induzierte Emission (AIE) verwendet.
  • Es wird bei der Herstellung von Diphenylmethylkalium (DPMK), einem Polymerisationsinitiator, eingesetzt.
  • Es ist eines der Vorläufer bei der Synthese eines dendrimeren polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffs (PAK), Hexakis[4-(1,1,2-triphenyl-ethenyl)phenyl]benzol.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
266.0 °F
Flammpunkt (°C)
130 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hopping of a single hole in hexakis [4-(1, 1, 2-triphenyl-ethenyl) phenyl] benzene cation radical through the hexaphenylbenzene propeller.
Rathore R, et al.
Organic Letters, 6(11), 1689-1692 (2004)
Synthesis and surface properties of amphiphilic star-shaped and dendrimer-like copolymers based on polystyrene core and poly (ethylene oxide) corona.
Francis R, et al.
Macromolecules, 36(22), 8253-8259 (2003)
The theoretical conformational analysis of some bridged aromatic compounds: diphenyl ether, diphenylmethane, benzophenone and diphenyl sulphide
VA Zubkov et al.
Journal of Molecular Structure, 27, 139-149 (1975)
Synthesis of functionalized aromatic oligomers from a versatile diphenylmethane template
JG Bruno et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 5174-5190 (1997)
Real-time monitoring of cell apoptosis and drug screening using fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics.
Shi H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(43), 17972-17981 (2012)