Wichtige Dokumente
456438
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
reagent grade, ≥97%
Synonym(e):
Tetralin Lösungsmittel
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.55 (vs air)
Dampfdruck
0.18 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
723 °F
Expl.-Gr.
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChIKey
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Hydrogen-donor solvent in the decarboxylation of oleic acid to produce diesel fuel hydrocarbons.
- Hydrogen source for the hydrogenation of lignin-derived phenolic compounds.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?