Merck
D171301
Sigma-Aldrich
Dimethyl-2,6-Naphthalindicarboxylat
98%
Größe auswählen
25 G
CHF 150.00
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 150.00
About This Item
Lineare Formel:
C10H6(CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.24
Beilstein:
987259
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
187-193 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-5-3-10-8-12(14(16)18-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
InChIKey
GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)