Merck
D133205
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybiphenyl
97%
Synonym(e):
3,3′-Bianisol
Größe auswählen
10 G
CHF 339.00
CHF 339.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 339.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4C6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 339.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
328 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-45 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(c1)-c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-5-11(9-13)12-6-4-8-14(10-12)16-2/h3-10H,1-2H3
InChIKey
UCHNVSDXSPIKRG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)