Merck
D126306
Sigma-Aldrich
1,2:3,4-Di-O-Isopropyliden-α-D-Galactopyranose
97%
Synonym(e):
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Größe auswählen
5 G
CHF 74.20
25 G
CHF 218.00
CHF 74.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 74.20
25 G
CHF 218.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.28
Beilstein:
1345410
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 74.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]25/D −59°, c = 3 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
bp
117 °C/0.015 mmHg (lit.)
Dichte
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)15-7-6(5-13)14-10-9(8(7)16-11)17-12(3,4)18-10/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
InChIKey
POORJMIIHXHXAV-SOYHJAILSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)