D120804
Xanthurensäure
96%
Synonym(e):
4,8-Dihydroxy-chinolin-2-carbonsäure, 4,8-Dihydroxychinaldinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
297-298 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
InChIKey
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Silica-gel functionalized xanthurenic acid (4, 8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid) as an adsorbent for metal ions.
- N, N′-bis-((8-hydroxy-7-quinolinyl)methyl)-1,10-diaza-18-crown-6 ethers as fluorescent sensors of magnesium in living cells via one-pot Mannich reaction.
- Poly-xanthurenic acid (poly-Xa) for biosensing applications.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?