D120006
2,6-Dihydroxypyridin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
2,6-Pyridindiol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
206-208 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Oc1cccc(O)n1
InChI
1S/C5H5NO2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6-4;/h1-3H,(H2,6,7,8);1H
InChIKey
HNWWAWKDVFVJRG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable