128740
6-Methyl-2-pyridon
97%
Synonym(e):
2-Hydroxy-6-methylpyridin, 6-Methyl-2-pyridinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
157-159 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(O)n1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-3-2-4-6(8)7-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
JEAVIRYCMBDJIU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable