Wichtige Dokumente
C97806
Cyclododecylamin
97%
Synonym(e):
Aminocyclododecan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
122-124 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
SMILES String
NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H25N/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11,13H2
InChIKey
HBGGBCVEFUPUNY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)