Merck
C48104
Sigma-Aldrich
5-Chlorisatosäureanhydrid
97%
Synonym(e):
6-Chlor-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazin-2,4-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
InChIKey
MYQFJMYJVJRSGP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)