Merck
C119806
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl-4-Methoxyphenyl-Keton
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4COC3H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
bp
94-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-10-6-4-9(5-7-10)11(12)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
InChIKey
YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)