754161
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
95%
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
207-212 °C
SMILES String
OC(=O)c1cccc(c1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
XWOGTRRVKVPJSP-UHFFFAOYSA-N