Wichtige Dokumente
C108057
N-Cyclohexyl-1,3-propandiamin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−17-−15 °C (lit.)
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H20N2/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h9,11H,1-8,10H2
InChIKey
ITZPOSYADVYECJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)