308110
N,N′-Dimethyl-1,3-propandiamin
97%
Synonym(e):
1,3-Bis-(methylamino)-propan, N,N′-Dimethyltrimethylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
Dichte
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CNCCCNC
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-3-5-7-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter