Merck
BU037742
Buchi distribution head for recirculating chiller
pack of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41104804
NACRES:
NB.43
Beschreibung
connects 2 Rotavapors to one chiller
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Büchi 037742
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)