Merck
Z564907
Buchi® diagonal condenser, for Rotavapor® evaporators
for R210/215, glass
Größe auswählen
1 EA
CHF 846.00
CHF 846.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 846.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 846.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Hersteller/Markenname
Büchi 46988
Allgemeine Beschreibung
Condensers for R200/205 and R210/215 come with hose barbs and drain sleeve. Replacement condensers do not include stopcocks.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)