Merck
57101-U
Supelco
Visiprep 5-fach Kolbenvakuumverteiler
DL (Disposable Liner)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Anders als beim Standardmodell verhindert das Modell Visiprep DL (Disposable Liner, Einweg-Einsatz) praktisch jede mögliche Kreuzkontamination von einer Probe auf die nächste, am gleichen Anschluss. Ein preisgünstiger Einweg-PTFE-Einsatz reicht vom jedem Port des DL-Extraktionsgeräts durch die Lösungsmittelführung bis in das Auffanggefäß (50mL-Kolben) Da die Reagenzien und die Probe, die aus der SPE-Kartusche treten, nur mit der Innenseite des Einweg-Einsatzes in Kontakt kommen, ist das Risiko einer Kreuzkontamination bei der Bearbeitung mehrerer SPE-Proben am selben Port wirklich ausgeschlossen.
Das Visiprep 5-Port Kolben-Vakuumextraktionsgerät erlaubt dem Analytiker, bis zu fünf Proben gleichzeitig mit Supelco Festphasenextraktions-Kartuschen aufzuarbeiten. Anders als bei konventionellen Vakuumextraktionsgeräten, ermöglicht das Visiprep 5-Port Kolben-Extraktionsgerät, das SPE-Eluat direkt in einem 50 mL-Rund- oder Erlenmeyerkolben aufzunehmen und sofort zu rotationsverdampfen. Das Extraktionsgerät besteht aus einer chemikalienresistenten Abdeckung mit 5 Anschlüssen (DL oder Standard möglich), Dichtung, Basis, einem Glasbassin, Vakuum-Manometer und Belüftungsventil, 5 Kontrollventilen, 5 auswechselbaren Lösungsmittelführungen und einer Grundplatte, die bis zu 5 Rund- oder Flachbodenkolben aufnehmen kann.
Jeder Port, bei der Standard- sowie der DL-Visiprep-Version, ist mit einem Flussregelventil ausgestattet.
Empfohlenen Kolben: Aldrich Einhalskolben, 50 mL, Schliff: ST/NS 24/40
  • Rundkolben (Kat. Nr. Z414484)
  • Flachbodenkolben (Kat. Nr. Z418773)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Supplied with 100 disposable liners (Part No. 57059).
Rechtliche Hinweise
3D Insert is a trademark of 3D Biotek, LLC
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chun-Lin Fan et al.
Journal of AOAC International, 98(1), 130-148 (2015-04-11)
A 3 month study was conducted on the ruggedness of a multiresidue method for accuracy and stability. The results indicate that in terms of Youden pair ratios of 201 pesticide aged tea samples falling approximately within 1.00-1.20 of the ratio