BR781303
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, green tube, individual, attached flat cap
Synonym(e):
PCR, PCR Tubes, Tubes
Größe auswählen
CHF 61.80
Größe auswählen
About This Item
CHF 61.80
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom
flat cap
green cap
green tube
polypropylene cap
polypropylene tube
Beschreibung
thin-walled
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
individual, attached flat cap
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781303
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.2 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Thin walls for rapid heat transfer
- Tightly closing covers protect samples against evaporation
- Colors available for easy identification of samples
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)