Merck
BR28300
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 280 mm × 220 mm × 39 mm
Synonym(e):
Pipette Trays, Trays
Größe auswählen
1 EA
CHF 27.50
CHF 27.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 27.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
CHF 27.50
Check Cart for Availability
Materialien
PVC
Hersteller/Markenname
BRAND 28300
L × B × H
280 mm × 220 mm × 39 mm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)