Merck
BR28920
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 150-200 mm pipettes
Größe auswählen
1 EA
CHF 62.90
CHF 62.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 62.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.13
CHF 62.90
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
Holds 150-200 mm pipettes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 28920
Allgemeine Beschreibung
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)