BR13916
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
Größe auswählen
CHF 85.20
Größe auswählen
About This Item
CHF 85.20
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 0.05 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 13916
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Länge
800 mm
Volumen
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)