Merck
BR768515
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 355 mm × 300 mm × 45 mm
Synonym(e):
Trays
Größe auswählen
1 EA
CHF 67.70
CHF 67.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 67.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
CHF 67.70
Check Cart for Availability
Materialien
PVC
Leistungsmerkmale
for small volume pipettes, nine oblong dividers
Hersteller/Markenname
BRAND 768515
L × B × H
355 mm × 300 mm × 45 mm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)