Merck
BR23716
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 25 mL, clear
Synonym(e):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Größe auswählen
1 EA
CHF 52.50
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 52.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glass
clear
Beschreibung
SILBERBRAND
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23716
Länge
380 mm
Größe
25 mL
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)