BR23820
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Synonym(e):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
Größe auswählen
CHF 140.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 140.00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
Leistungsmerkmale
class AS
subdivision 0.05 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Hersteller/Markenname
BRAND 23820
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Bürette L
785 mm
Volumen
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)